Learn More
Bel-Art™ Épandeurs de cellules bactériennes SP Scienceware™
Code produit 11336954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique):
Barre d'écartement de 25 mm
Barre d’écartement de 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) Conditionnement
11336954 Barre d'écartement de 25 mm 1 pièce
11326954 Barre d’écartement de 16 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336954 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F377360009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.42€
    21.52€ / 1 pièces
    Économisez 8.90€
    29% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étale les cellules bactériennes sur la surface d’une gélose Bel Art™ SP Scienceware™ Les étaleurs de cellules bactériennes sont disponibles en deux tailles.
Ne propage les cellules bactériennes à la surface d’un agar Bel Art™ SP Scienceware™ Les propageurs de cellules bactériennes sont disponibles en deux tailles.
  • Autoclavables et stérilisés à la flamme
  • Comporte une extrémité triangulaire avec des surfaces arrondies lisses
  • Barre plus petite de 16 mm de largeur, adaptée à une utilisation avec des plaques de 6 cm.
  • Barre plus large de 25 mm, adaptée à une utilisation avec des plaques de 9 cm
  • À utiliser avec le plateau tournant d'inoculation (réf. fabricant : F40913-0000)
  • Les deux tailles mesurent 30 cm de long
Spécification
Autoclavable Oui
À utiliser avec (équipement) Plateau rotatif d’inoculation, plaques d’inoculation 9 cm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,2 cm
Dimensions (métrique) Barre d'écartement de 25 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Épandeur de cellules bactériennes
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Effectuez facilement l’inoculation de bactéries dans les boîtes de Pétri