Learn More
Bel-Art™ Cordon de fermeture torsadé pour sac
Code produit 11707035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
457,2 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
11707035 457,2 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11707035 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H131900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    87.11€ / 1 pièces
    Économisez 69.89€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lien torsadé robuste pour sachets plus faciles à utiliser que les ficelles ou les élastiques
  • Couper à la longueur optimale et torsader les extrémités du fil pour une fermeture efficace
  • Pour regrouper les articles difficiles à manipuler comme les tiges, fils ou tubes
  • En fil de cuivre étamé recuit souple recouvert de vinyle vierge extrudé
  • Autoclavable à 121°C pendant 30 minutes
  • 1500 pi par rouleau
Spécification
Type Attaches
Matériau Nylon
Longueur (métrique) 457,2 m
Longueur (impériale) 1500 ft
À utiliser avec (application) À utiliser pour fermer les sachets ou pour emballer les tiges, les fils et les tubes