Learn More
Bel-Art™ Ouvre-ampoules SP Scienceware™ Break-Safe™
Code produit 13492469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
13492469 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13492469 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F389520000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ouvrez les ampoules simplement et en toute sécurité. L’ouvre-ampoules Bel Art™ ; SP Scienceware™ Break-Safe™ permet l’ouverture d’une seule main de 3 ampoules à la fois.
Ouvrez les ampoules simplement et en toute sécurité. Le casse-ampoules Bel Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ permet l’ouverture d’une seule main de 3 ampoules à la fois.
  • Une pression sur le couvercle permet une coupure nette du col de l’ampoule
  • Les bords pointus sont contenus en toute sécurité dans le dispositif, à l’écart des doigts
  • Contient 4 inserts pour permettre l’ouverture d’ampoules de 1, 2, 5 et 10 ml
  • La transparence permet une vue non obstruée du contenu des ampoules à tout moment
  • La construction en plastique contenant du copolyester offre une grande résistance aux produits chimiques
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Ouvre-ampoules
Hauteur (métrique) 8,25cm
Hauteur (impériale) 3,25 in
Longueur (métrique) 9,52cm
Longueur (impériale) 3,75 in
Largeur (métrique) 7,62cm
Largeur (impériale) 3 po
Dimensions (L x l x H) 3,75 x 3 x 3,25 po (9,52 x 7,62 x 8,25cm)
Matériau Plastique contenant du copolyester
Comprend 4 inserts pour permettre l’ouverture d’ampoules de 1, 2, 5 et 10 ml
À utiliser avec (application) Conception en style de boîte pour permettre l’ouverture d’une seule main de 3 ampoules à la fois, la transparence permet une vue non obstruée à tout moment