Learn More
Bel-Art™ Clavies™ Sacs pour autoclave haute température
Description
Includes
Dispositifs de fermeture pour sachets et porte-sachets vendus séparément.
Résistent à des températures élevées pour réduire la durée de l’autoclavage
- Convient pour la mise au rebut des boîtes de Pétri, des filtres à membrane, des plaques de culture multipuits, des pipettes, etc.
- Polypropylène robuste, transparent, d'une épaisseur de 0,05 mm (2 mil)
- Autoclavable à la vapeur à 275 °F (135 °C)
Informations sur la commande
Hauteur métrique
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Impact de la fléchette : 1000 g par ASTM D1709-01. Résistance à la déchirure : ASTM D1922-00A, MD 200g. |
| Type de bouchon | Attache de câble |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Pour jeter les boîtes de Pétri utilisées, les filtres à membrane, les plaques de culture cellulaire à puits multiples, les flacons de culture cellulaire, les plaques de culture |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 100/paquet |
| Épaisseur (impériale) | 2 mil |
| Afficher plus |