Learn More
Bel-Art™ Clavies™ Sacs pour autoclave haute température
Code produit 15520513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 in
15 x 8 po (38,1 x 20 cm)
25,4 x 20 cm (10 x 8 po)
30 x 20 cm (12 x 8in.)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
30,48 x 25,4cm (12 x 10 po)
38,1 x 25,4cm (15 x 10 po)
61 x 30 cm (24 x 12'')
91 x 61 cm (36 x 24in.)
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15520513 38,1 x 25,4cm (15 x 10 po) 100 pièces
11774286 10 x 10 in 100 pièces
13293529 15 x 8 po (38,1 x 20 cm) 100 pièces
15421690 30,48 x 25,4cm (12 x 10 po) 100 pièces
10768895 91 x 61 cm (36 x 24in.) 100 pièces
10799465 30 x 24 po (76 x 61 cm) 100 pièces
10490955 61 x 30 cm (24 x 12'') 100 pièces
13273529 30 x 20 cm (12 x 8in.) 100 pièces
12695457 25,4 x 20 cm (10 x 8 po) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15520513 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H131821015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.31€
    80.48€ / 100 pièces
    Économisez 30.83€
    27% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Dispositifs de fermeture pour sachets et porte-sachets vendus séparément.
Résister aux hautes températures pour réduire le temps d'autoclavage.
Résistent à des températures élevées pour réduire la durée de l’autoclavage
  • Convient pour la mise au rebut des boîtes de Pétri, des filtres à membrane, des plaques de culture multipuits, des pipettes, etc.
  • Polypropylène robuste, transparent, d'une épaisseur de 0,05 mm (2 mil)
  • Autoclavable à la vapeur à 275 °F (135 °C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Impact de la fléchette : 1000 g par ASTM D1709-01. Résistance à la déchirure : ASTM D1922-00A, MD 200g.
Type de bouchon Aucun
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 38,1 x 25,4cm (15 x 10 po)
Longueur (impériale) 15 in
Largeur (impériale) 10 in
Type de produit Sacs autoclavables
Capacité (impériale) 1,5 gal.
Longueur (métrique) 38,1 cm
Largeur (métrique) 25,4 cm
Épaisseur (métrique) 0,050 mm