Learn More
Bel-Art™ Cleanware™ Sacs poubelles auto-adhésifs
Artikelnummer. 11372144
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 8 in
16 x 12 in
Packungsgröße:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x l) Packungsgröße
11372144 10 x 8 in 50 pièces
11382144 16 x 12 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372144 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F131741008
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Les sachets pour déchets jetables libèrent de l’espace sur la paillasse ou la hotte lorsqu’ils sont accrochés à un mur. Bel Art™ Cleanware™ Les sacs poubelles auto-adhésifs adhèrent aux armoires et autres surfaces.
  • Retirez le support de la bande adhésive sur le dessus et accrochez-le à proximité de votre zone de travail
  • Le panneau arrière est plus long que l’avant pour une ouverture facile
  • Polyéthylène haute densité et à haut poids moléculaire (HMHD) ; autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
  • Le poids du contenu ne doit pas dépasser 1,36 kg (3 lb)
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Attache de câble
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Cleanware
À utiliser avec (équipement) Déchets divers
Comprend Bande adhésive
Matériau HDPE
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 1 mil
Dimensions (L x l) 10 x 8 in
Longueur (impériale) 10 in
Largeur (impériale) 8 in
Type de produit Sachet pour déchets de laboratoire
Capacité (impériale) 0,5 gal.
Capacité (métrique) 2 L
Longueur (métrique) 25,4 cm
Largeur (métrique) 20,32 cm
Épaisseur (métrique) 0.025 mm