Learn More
Bel-Art™ Cleanware™ Sacs poubelles auto-adhésifs
Description
- Retirez le support de la bande adhésive sur le dessus et accrochez-le à proximité de votre zone de travail
- Le panneau arrière est plus long que l’avant pour une ouverture facile
- Polyéthylène haute densité et à haut poids moléculaire (HMHD) ; autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
- Le poids du contenu ne doit pas dépasser 1,36 kg (3 lb)
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Attache de câble |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Cleanware |
| À utiliser avec (équipement) | Déchets divers |
| Comprend | Bande adhésive |
| Matériau | HDPE |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (impériale) | 1 mil |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?