Learn More
Bel-Art™ Support de tube conique SP Scienceware™
Description
Permet à l’utilisateur de voir clairement tout le contenu des tubes. Le support de tube conique Bel Art™ SP Scienceware™ se met en place en quelques secondes pour accueillir un tube conique de 15 ml ou 50 ml.
- Les supports polyvalents peuvent accueillir des tubes coniques de 15 ou 50 ml tout en permettant de voir l’ensemble du contenu des tubes
- Déplacez le tube et le rack d’une main en pinçant les montants
- Insérez ou retirez le tube du support à l’aide d’une seule main
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- PP résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Tubes (15 ou 50 ml) |
| Matériau | PP |
| Positions | 1 |
| Forme | Circulaire |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes coniques de 15 et 50 ml |
| Type de produit | Rack pour tubes |
| Afficher plus |