Learn More
Bel-Art™ Mini-cryorefroidisseur ProCulture (-15°C)
Code produit 11719803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11719803 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719803 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F188460020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.41€
    124.51€ / 1 pièces
    Économisez 153.90€
    55% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Refroidisseurs de paillasse pour microtubes à centrifuger ou flacons cryogéniques.
  • Ce petit refroidisseur peut accueillir en toute sécurité douze microtubes à centrifuger de 0,5, 1,5 ou 2,0 ml ou des flacons cryogéniques à une température inférieure à -15°C pendant environ 1 heure.
  • Idéal pour protéger les précieux stocks cellulaires maintenus à basse température pour leur viabilité.
  • Utilisez l’insert fourni pour contenir des microtubes à centrifuger de 0,5 ml.
  • Stocker à -20°C pendant 24 heures avant utilisation.
  • Le corps du refroidisseur en polycarbonate est rempli d’un gel non toxique qui ne peut pas entrer en contact avec les tubes ; garantit que les marquages et les étiquettes des tubes sont sûrs
  • Le couvercle en polycarbonate transparent indique les positions des tubes ; il est doté d’une clé pour correspondre aux positions imprimées sur le refroidisseur
  • Les poignées latérales moulées permettent une préhension sûre pour le transfert
  • Les pieds en caoutchouc empêchent de glisser sur la paillasse de laboratoire
  • Empilable
Spécification
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Longueur (métrique) 14,5 cm
Longueur (impériale) 5,75 in
Largeur (métrique) 10,0 cm
Largeur (impériale) 4 po
Dimensions (L x l x H) 5,75 x 4 x 3,75 po (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
Poids (impériale) 1,5 lb
Poids (métrique) 0,7 kg
Matériau Polycarbonate
Type de produit Mini-refroidisseur
Couleur Transparent, jaune
Capacité (métrique) 2 mL
Capacité 12 (tube de 0,5, 1,5 ou 2 ml pour puits individuels, inférieurs à 15°C pendant 1 heure)
Autoclavable Not Autoclavable
Régulation de la température No
Gamme de températures -15°C