Learn More
Bel-Art™ Refroidisseurs pour flacons cryogéniques et microtubes à centrifuger Cryo-Safe™
Description
Refroidisseurs de paillasse pour microtubes à centrifuger ou flacons cryogéniques.
- Contient douze tubes de 0,5 ou 1,5 mL dans des puits individuels à une température inférieure à 0 °C pendant 2,5 heures.
- Corps du refroidisseur rempli d’un gel non toxique qui n’entre pas en contact avec le contenu du refroidisseur
- Excellent pour le transport en toute sécurité des tubes sensibles à la température
- Le corps et le couvercle en polycarbonate sont faciles à nettoyer
- Conception empilable avec pieds en caoutchouc pour empêcher le glissement
- Les mini-refroidisseurs sont dotés de poignées latérales moulées, les refroidisseurs Junior et Maxi sont dotés d’une poignée de transport en métal repliable qui permet de retenir le couvercle
- Conserver les °glacières à -15 °C °à -15 °C pendant 24 heures avant utilisation.
- Stockez °les refroidisseurs 0 °C °à -20 °C pendant quelques heures avant utilisation.
- Conserver les °glacières à -20 °C °à -20 °C pendant 24 heures avant utilisation.
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 14,6 cm |
| Hauteur (impériale) | 5,7 in |
| Longueur (métrique) | 24,3 cm |
| Longueur (impériale) | 9,5 in |
| Largeur (métrique) | 15,7 cm |
| Largeur (impériale) | 3,19 in |
| Dimensions (L x l x H) | 9,5 x 3,19 x 5,7 in |
| Poids (impériale) | 4,5 lb |
| Poids (métrique) | 2 kg |
| Matériau | Polycarbonate |
| Afficher plus |