Learn More
Bel-Art™ Conteneur en carton pour paillasse SP Scienceware™ pour les déchets en verre
Description
Recouvert d’un sac en polyéthylène transparent de 2 mil d’épaisseur pour contenir les fragments de verre brisé et les liquides renversés. Bel Art™ SP Scienceware™ Élimination Carton de table pour verre se refermer facilement pour l’élimination.
- Peut contenir 5,5 kg (12 lb)
- Emballage plat pour économiser de l’espace et réduire les frais d’expédition. Il est rapidement assemblé
- Revêtu d’un sachet en polyéthylène transparent de 2 mil d’épaisseur, destiné au stockage des morceaux de verre et des fuites de liquides.
- Imprimé en quatre langues : Anglais, allemand, français, espagnol
- Récipients sûrs résistants aux perforations destinés à la verrerie brisée
- Ne répond pas aux exigences DOT
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 2,6 gal |
| Couleur | Rouge |
| Dimensions (L x l x H) | 20 x 20 x 25 cm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Comprend | Bouchon, illustrations en quatre langues (anglais, allemand, français, espagnol) |
| À utiliser avec (application) | Verre |
| Matériau | Carton ondulé |
| Type de produit | Récipient de sécurité |