Learn More
Bel-Art™ Puce Micro Spinbar™ Barres magnétiques d'agitation
Description
Particulièrement utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Barre de petite taille pour l’agitation dans des récipients tels que des flacons, des micro tubes à essai et des tubes à centrifuger
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction
- USP Revêtement à faible friction en PTFE de classe VI
- Durable et inerte
- Autoclavable
- Particulièrement utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
Certifications
Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) | 0,118 in |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons, tubes et formeurs de gradient |
| Longueur (impériale) | 0,394 in |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 3mm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Matériau | Aimant Alnico |
| Afficher plus |