Learn More
Bel-Art™ Glascribe™ Stylo
Code produit 11327354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327354 À l’unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11327354 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H441500000
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Marquage permanent sur la verrerie, la céramique et les plastiques de laboratoire
  • Sa pointe en carbure de tungstène (dureté sur l’échelle de Mohs = 9) inscrit facilement des marques d’identification sur le matériel de laboratoire
  • La pointe rétractable fonctionne avec un bouton-poussoir semblable à celui d’un stylo
Spécification
Type de pointe Rétractable
Type de produit Stylo Scribe
Couleur Noir
Matériau de la pointe Carbure de tungstène
Comprend Clip de poche
À utiliser avec (application) Marquage permanent sur la verrerie, la céramique et les plastiques de laboratoire
Quantité À l’unité