Learn More
Bel-Art™ Rack pour entonnoirs de séparation et cônes Imhoff SP Scienceware™
Code produit 11890782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11890782 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11890782 Supplier Bel-Art™ Supplier No. H189670000
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Conception flexible pour accueillir des entonnoirs de tailles différentes
Conception flexible pour accueillir des entonnoirs de tailles différentes
  • Les deux niveaux de support peuvent être ajustés indépendamment jusqu’à une hauteur maximale de 29 po
  • La base robuste en PP est lestée pour plus de stabilité
  • Structure résistante aux produits chimiques
  • Pour des entonnoirs de 100 à 1000 cm3
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Entonnoirs (4 x 100 à 1 000 cm3)
Matériau PP
Positions 4
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Imhoff Cones
Dimensions 203 x 489 x 508 mm
Dimensions (L x l x H) 26 x 8,5 x 29,75 po. (66,04 x 21,59 x 75,56cm)
Longueur (métrique) 66,04 cm
Longueur (impériale) 26 po
Largeur (impériale) 8,5 in
Hauteur (impériale) 29,75 in
Comprend Socle, montants verticaux, racks, clips d’insert
Type de produit Rack pour entonnoir
Hauteur (métrique) 75,56 cm
Largeur (métrique) 21,59 cm