Learn More
Bel Art™ Dessiccateur sous vide de type armoire Lab Companion, transparent
Code produit 15369807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
11 L
23 l
35 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15369807 35 L 1 pièce
17492883 11 L 1 pièce
15605439 23 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15369807 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F424004011
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Le dessiccateur transparent assure le maintien du vide dans un cube optimisant l'espace.
  • Capables de maintenir un vide de 29 in de mercure pendant plus de 72 heures à température ambiante, elles restent étanches aux gaz, permettant un stockage ou des expériences fiables sur de longues périodes.
  • Viton™ La vanne à 3 voies assure une aspiration, une décompression ou un échange gazeux constants et uniformes.
  • La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur
  • Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles.
  • À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute (CFM) ou plus
  • Sa conception moulée d’une pièce (à l’exception de la porte) permet une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite et avec une excellente durabilité
  • Type armoire offrant un espace utile maximal
  • La porte à charnière facilite l’accès ; Les languettes de verrouillage intégrées sécurisent la porte lorsqu’elle n’est pas sous pression
  • Un vacuomètre analogique sur la porte avant permet de vérifier le niveau de vide en un coup d’œil
  • Les étagères perforées peuvent être repositionnées pour répondre à différents besoins de stockage (étagères supplémentaires vendues séparément)
  • Les ports intégrés permettent de fixer jusqu’à 3 vannes supplémentaires (vendues séparément)
  • Empilage possible pour un gain de place permettant une utilisation efficace de l’espace de travail
  • Huit modèles au choix ; Volume interne de 11, 23, 35 et 45 litres, en version transparente ou ambrée anti-UV
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polycarbonate
Type de produit Dessiccateur à vide
Type de porte À charnières
Comprend Plateau de dessiccation, 3 étagères perforées, ports intégrés, vacuomètre analogique monté sur porte
Charge max. de support 5 kg
Nbre d’étagères 3/5
Modèle Armoire
Volume (impérial) 1.2 pied cube
Volume (métrique) 35 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 14,75 x 14 x 13,62 in (37,46 x 35,56 x 34,59 cm)
Largeur (impériale) 16,5 in
Largeur (impériale) de la porte 11,6 in
Largeur (impériale) intérieure 14 in
Largeur (métrique) 42 cm
Largeur (métrique) de la porte 29,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 35,56 cm
Hauteur (métrique) 38,1 cm
Hauteur (impériale) 15 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la porte 13.6 po
Hauteur (impériale) intérieure 13.62 po
Hauteur (métrique) de l’ouverture de la porte 34,5 cm
Hauteur (métrique) intérieure 34,59 cm
Profondeur (impériale) 15,62 in
Profondeur (impériale) intérieure 14,75 in
Profondeur (métrique) 39,7 cm
Profondeur (métrique) intérieure 37,46 cm
Diamètre (impériale) externe 15,62 in
Diamètre (métrique) interne 35.6 cm
Diamètre (métrique) externe 39,67 cm
Poids (impériale) 23,7 lb
Poids (métrique) 10,8 kg