Learn More
Bel-Art™ louches à long manche
Beschreibung
Les poignées combinées faciliteront le prélèvement d’échantillons dans les réservoirs, les vasques, les lacs, etc. Les mesurer, en plastique, en polyéthylène haute densité, à la fois contre la pyrepsie et la résistance aux produits chimiques.
- Louches en PEHD anti-rouille et anti-corrosion
- Excellente résistance chimique
- La poignée est soudée au bol rigide à un angle de 45°.° angle
- L’extrémité du manche est munie d’un crochet de suspension
- Diamètre de la poignée : 29 mm (1,13 in)
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Louche |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Comprend | Manche monobloc |
| Type de poignée | Long manche |
| Capacité (impériale) | 16 oz |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs et lacs |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 1,13 in |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 2,9 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?