Learn More
Bel-Art™ louches à long manche
Code produit 11312214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
500 ml
1 000 ml
Longueur (métrique) de la poignée:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
3,7m
Longueur (impériale) de la poignée:
3 pieds
6 pieds
12 pieds
Comprend:
Manche monobloc
Manche à deux pièces
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) de la poignée Longueur (impériale) de la poignée Comprend Conditionnement
11312214 500 mL 1,8 m 6 pieds Manche monobloc 1 pièce
11302214 500 mL 0,9 m 3 pieds Manche monobloc 1 pièce
11322214 500 mL 3,7 m 12 pieds Manche à deux pièces 1 pièce
11352214 1 000 ml 1,8 m 6 pieds Manche monobloc 1 pièce
11362214 1 000 ml 3,7 m 12 pieds Manche à deux pièces 1 pièce
11332214 500 ml 3,7m 12 pieds Manche monobloc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11312214 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F367810016
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les poignées soudées facilitent le prélèvement d'échantillons dans les réservoirs, les cuves, les lacs, etc. Les louches en polyéthylène haute densité, flottantes, ne rouillent pas, ne se corrodent pas et offrent une résistance chimique.
Les poignées combinées faciliteront le prélèvement d’échantillons dans les réservoirs, les vasques, les lacs, etc. Les mesurer, en plastique, en polyéthylène haute densité, à la fois contre la pyrepsie et la résistance aux produits chimiques.
  • Louches en PEHD anti-rouille et anti-corrosion
  • Excellente résistance chimique
  • La poignée est soudée au bol rigide à un angle de 45°.° angle
  • L’extrémité du manche est munie d’un crochet de suspension
  • Diamètre de la poignée : 29 mm (1,13 in)
Spécification
Type de produit Louche
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Manche monobloc
Type de poignée Long manche
Capacité (impériale) 16 oz
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (application) Pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs et lacs
Diamètre (impériale) de la poignée 1,13 in
Diamètre (métrique) de la poignée 2,9 cm
Longueur (impériale) de la poignée 6 pieds
Longueur (métrique) de la poignée 1,8 m