Learn More
Bel Art™ Toucher magique 2™ Seaux à glace
Code produit 13452429 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
4 L
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Hauteur (impériale):
7,06 in
9 in
9 in
9 po
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Hauteur (impériale) unitSize
13452429 2,5 L Bleu 7,06 in 1 pièce
13442429 2,5 L Noir 7,06 in 1 pièce
13412439 4 L Noir 9 in 1 pièce
13432429 2,5 L Rouge 7,06 in 1 pièce
13462429 2,5 L Vert 7,06 in 1 pièce
13492429 4 L Rouge 9 po 1 pièce
13472429 4 L Bleu 9 in 1 pièce
13402439 4 L Vert 9 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13452429 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur M168072001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
  • Compatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide
  • Capable de résister à une large plage de températures allant °de -196 °C (-320 °F) à 100 °C (212 °F).
  • Les seaux à glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs
  • Bec verseur pratique, bords anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage
  • Couvercle à clé et base parfaitement ajustés pour faciliter l’empilement
  • Finition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant
Spécification
Hauteur (métrique) 17,9cm
Hauteur (impériale) 7,06 in
Diamètre (métrique) 26,8cm
Capacité (impériale) 0,56 gal.
Comprend Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Conception Légèrement texturé, antidérapant
Matériau Uréthane
Diamètre (impériale) 10,56 in
Type Seau à glace
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 2,5 L
Capacité 24 microtubes
Autoclavable Non autoclavable
Régulation de la température Non
Gamme de températures -196 °C à +100 °C