Learn More
Bel-Art™ Racks pour microtube à centrifuger
Description
- Outil à double extrémité
- Ouvre les tubes standard de 1,5 mL, 2 mL et 2,2 mL d'une seule extrémité.
- La lame fourchue à l'autre extrémité permet d'ouvrir les plus μpetites tailles (250 L, μ400 L et 550 μL).
Spécification
Spécification
| Description | Outil à double extrémité |
| Description de l’article | ul liOuvre les tubes standard de 1,5 ml, 2 ml et 2,2 ml par une extrémité/li liLa lame fourchue à l’autre extrémité ouvre les tubes de plus petite taille (250 mu;l, 400 mu;l et 550 mu;l)/li /ul |
| Type de produit | Racks pour microtube à centrifuger |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Ouvre toutes les tailles de microtubes à centrifuger |
| Longueur (métrique) | 7,9cm |
| Longueur (impériale) | 3,12 in |
| Finition | Non vitrifié |