Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Supports pour bouteilles et flacons
Catalog No. 15510002
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité:
Flacons (13 mm)
Flacons (16 mm)
Flacons (20 mm)
Flacons (25 mm)
Tubes (30 mm)
Matériau:
Polypropylène
Polyéthylène
Positions:
6
12
20
30
42
Packungsgröße:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacité Matériau Positions Packungsgröße
15510002 Flacons (25 mm) Polypropylène 12 1 pièce
10062614 Flacons (20 mm) Polypropylène 20 1 pièce
10584854 Flacons (13 mm) Polypropylène 42 1 pièce
10164674 Flacons (16 mm) Polypropylène 30 1 pièce
15520002 Tubes (30 mm) Polyéthylène 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 15510002 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F185140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.21€
    28.39€ / 1 pièces
    Économisez 6.82€
    19% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Proposé en 5 configurations de grille, il convient à la plupart des petits flacons et bouteilles.
Proposé en 5 configurations de grille. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Les supports pour flacons et flacons conviennent à la plupart des petits flacons et flacons.
  • Assez petit pour être tenu à une main
  • Submersible
  • Autoclavables et résistants aux substances chimiques
  • Dimensions (L x l x H) : 5 x 4 x 1,7 in (13 x 11 x 4,3 cm)
  • Livré à plat, assemblage rapide et facile
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacons (25 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 12
Forme Carré
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 5 x 4 x 1,7 in (13 x 11 x 4,3 cm)
Longueur (métrique) 13 cm
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (impériale) 4 in
Hauteur (impériale) 1,7 in
Comprend Rack uniquement
Type de produit Rack, flacon
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 4,3 cm
Array 3 x 4
Largeur (métrique) 11 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.