Learn More
Bel-Art™ Rack de support de pipettes SP Scienceware™
Code produit 10223143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
50
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
10223143 50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10223143 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F189530000
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le rack robuste peut contenir 50 pipettes et présente une disposition verticale de 5 x 10 pour un stockage sûr et pratique
Un rack robuste peut accueillir 50 pipets dans un agencement vertical de 5 x 10 pour un rangement sûr et pratique
  • Les plateaux supérieur et central ont des trous de 16 mm de diamètre ; les trous de 16 mm à 6 mm de diamètre du plateau inférieur sont coniques pour empêcher les extrémités de toucher la paillasse
  • Les plaques d’extrémité sont dotées de poignées pour faciliter le transport
  • PP robuste
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Translucide
Capacité Pipettes
Matériau PP
Positions 50
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 21.25 x 11.43 x 22.52 cm (8.37 x 4.5 x 8.87 in)
Longueur (métrique) 21,25 cm
Longueur (impériale) 8,37 po
Largeur (impériale) 4.5 in
Hauteur (impériale) 8,87 po
Type de produit Rack, pipette
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 22,52 cm
Array 10 x 5
Largeur (métrique) 11,43 cm