Learn More
Bel-Art™ Cuve à coloration de Coplin en polypropylène SP Scienceware™
Description
Amélioration par rapport à la conception classique carrée évasée grâce à une plus grande ouverture qui facilite la mise en place et le retrait des lames. La cuve à coloration de Coplin en PP Bel Art™ SP Scienceware™ permet de manipuler les lames plus facilement.
- Cinq fentes internes peuvent contenir jusqu’à 10 lames standard de 25 x 75 mm dos à dos
- Autoclavable à la vapeur à 121ºC
- À dessus plat
- Bord moleté facile à saisir
- Filetage profond
- Bague d’étanchéité pour éviter les fuites
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Rond |
| Capacité (métrique) | 322 cm3 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type | Cuve de coloration |
| Afficher plus |