Learn More
Bel-Art™ Carafes graduées en PP
GREENER_CHOICE
Code produit 12312068 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12312068 250 ml 1 pièce
12322068 500 ml 1 pièce
12332068 1000 ml 1 pièce
12342068 2000 ml 1 pièce
12352068 3000 ml 1 pièce
12362068 5000 ml 1 pièce
15590986 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12312068 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F289890000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène translucide, ils sont idéaux pour une utilisation générale en laboratoire et offrent des becs verseurs bien conçus et de grandes poignées.
Ils sont construits en polyéthylène transparent, l’idéal pour une utilisation générale en laboratoire, et offrent des gouttes bien conçues et de grandes poignées.
  • Graduations métriques moulées dans la paroi extérieure
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
  • Poignée équilibrée pour un versement contrôlé
  • Les modèles de 5 000 ml (5 L) et de 10 000 ml (10 L) sont dotés d’une poignée moulée améliorée pour une prise en main plus sûre et d’une encoche pour la main repensée à la base pour faciliter le levage.
Spécification
Diamètre (impériale) supérieur 2,5 in
Diamètre (métrique) supérieur 6,35 cm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Versement contrôlé, résistance chimique et incassable
Hauteur (impériale) 4,7 in
Hauteur (métrique) 11,9 cm
Incréments 5 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 250 °F
Température (métrique) de fonctionnement max. 121 °C
Type Carafe
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Scale Graduations moulées
Modèle Griffin, forme basse