Learn More
Bel Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène
Code produit 11745074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
13 l
18 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11745074 5 L 1 pièce
11762555 18 l 1 pièce
11752555 13 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11745074 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur H162600000
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les plateaux en polypropylène anticorrosion ont des coins arrondis pour un nettoyage facile et des côtés lisses et biseautés pour un empilage aisé.
Les plateau en plastique en polyéthylène résistant à la corruption ont des bords arrondis pour faciliter le nettoyage et des côtés lisses et rétrécis pour l’entreposage.
  • Idéal pour la stérilisation d’instruments, de flacons contenant de la gélose, de l’eau déionisée, de la solution saline et d’autres réactifs, et pour le nettoyage de la verrerie dans les éviers en toute sécurité
  • Les plateaux sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Les couvercles sont vendus séparément
Informations sur la commande
Les couvercles sont vendus séparément
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Dimensions (L x l x H) 12 x 8 x 5 po. (30,5 x 20,3 x 12,7 cm)
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 12,7 cm
Longueur (métrique) 30,5 cm
Matériau Polypropylène
Type Plateau de stérilisation
Largeur (métrique) 20,3 cm
À utiliser avec S’adapte au couvercle du plateau de 5 L, Mfr. N° H162590000
Longueur (impériale) 12 in
Hauteur (impériale) 5 po
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 8 in
Capacité (impériale) 1,3 gal.