Learn More
Bel-Art™ Mini rack pour boîtes de Pétri SP Scienceware™ Poxygrid™, 100 ml
Description
Organise et peut contenir en toute sécurité six boîtes de Pétri de 100 mm avec couvercle. Le mini rack pour boîtes de Pétri de 100 ml Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ garde les paillasses propres et organisées.
- Peut contenir six boîtes de Pétri de 100 mm avec couvercle
- Idéal pour le transport en laboratoire et l’incubation de boîtes
- Le fil d’acier recouvert d’époxy résiste aux produits chimiques et à la corrosion et peut être autoclavé à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Boîtes de Petri de 100 mm avec couvercle |
| Matériau | Fil d’acier |
| Positions | 6 |
| Forme | Cylindrique |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Boîtes de Petri de 10 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 5,25 x 3,25 x 4,75 po. (13 x 8,5 x 12 cm) |
| Afficher plus |