Learn More
Bel-Art™ Rack pour tubes à centrifuger SA Poxygrid
Description
Maintient les tubes qui ne peuvent pas tenir droit tout seuls. Le rack pour tubes à centrifuger Bel Art™ SA Poxygrid permet de transporter et stocker facilement jusqu’à quatre tubes à centrifuger à fond conique de 500 ml.
- Le revêtement en époxy thermodurci résiste aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Plage de températures : De -223°C (369°F) à 121°C (250°F)
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blue |
| Capacité | Tubes (500 ml) |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Positions | 4 |
| Forme | Carré |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de centrifugation coniques |
| Dimensions (L x l x H) | 8 x 8 x 3 in. (20,3 x 20,3 x 7,6 cm) |
| Afficher plus |