Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Supports pour tubes à centrifuger de 50 mL
Code produit 11382204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
8
16
36
Dimensions (L x l x H):
14.9 x 15.6 x 9.2 cm (5.87 x 6.12 x 3.62 in)
14.9 x 8 x 9.2 cm (5.87 x 3.18 x 3.62 in)
9 x 8,87 x 3,5 po (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11382204 16 14.9 x 15.6 x 9.2 cm (5.87 x 6.12 x 3.62 in) 1 pièce
11372204 8 14.9 x 8 x 9.2 cm (5.87 x 3.18 x 3.62 in) 1 pièce
12388169 36 9 x 8,87 x 3,5 po (22,9 x 22,3 x 8,9 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11382204 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F187940001
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet d’organiser les tubes pour le stockage et le traitement.
  • Le revêtement en époxy thermodurci résiste aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
  • Plage de température : -223° à 121 °C (-369° jusqu'à 250 °F)
  • Supporte les tubes à centrifuger en plastique de 50 mL dans des puits individuels de 30 mm de côté.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (50 ml)
Matériau Acier recouvert d’époxy
Positions 16
Forme Carré
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 14.9 x 15.6 x 9.2 cm (5.87 x 6.12 x 3.62 in)
Longueur (métrique) 14,9 cm
Longueur (impériale) 5,87 po
Largeur (impériale) 6,12 po
Hauteur (impériale) 3,62 po
Type de produit Rack pour tubes à centrifuger
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 9,2 cm
Array 4 x 4
Largeur (métrique) 15,6 cm