Learn More
Bel-Art™ Rack pour flacons à centrifuger SP Scienceware™ Poxygrid™
Product Code. 13409859
Change view
Click to view available options
Capacité:
Tubes à centrifuger (250 ml)
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Unit Size
13409859 Tubes à centrifuger (250 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 13409859 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F198560250
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Accueille les tubes à centrifuger à fond rond ou conique de 250 ml
Accueille les tubes à centrifuger à fond rond ou conique de 250 ml
  • Peut contenir six tubes de diamètre de 60 mm pour le stockage ou le transport
  • À utiliser avec les tubes Falcon™, Nalge™, Corning™ et Kimble™
  • Structure en fil d’acier recouvert d’époxy bleu
  • Autoclavable à 121°C
Order Info
Dimensions (L x l x H) : 5,3 x 8,2 x 4 po (14 x 21 x 10 cm)
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes à centrifuger (250 ml)
Matériau Fil d’acier
Positions 6
Forme Rond
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 8,18 x 5,31 x 4 po. (20,8 x 13,5 x 10,2cm)
Longueur (métrique) 20,8 cm
Longueur (impériale) 8,18 in
Largeur (impériale) 5,31 in
Hauteur (impériale) 4 po
Type de produit Porte-flacons
Diamètre (métrique) interne 60 mm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 10,2 cm
Array 2 x 3
Largeur (métrique) 13,5 cm