Learn More
Bel Art™ Racks pour boîtes de Petri / boîtes de contact SP Scienceware™ Poxygrid™
Code produit 13475389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
10
30
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
13475389 30 1 pièce
13415399 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13475389 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F189790002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.11€
    73.78€ / 1 pièces
    Économisez 32.33€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un transport, une incubation et un stockage sûrs des plaques de contact et une organisation pratique
  • Le rack durable en acier recouvert d’époxy bleu est conçu pour stocker des plaques de contact avec couvercles d’un diamètre de 72 mm maximum
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Convient aux modèles RODAC™ et BD™
  • Son format compact permet d’optimiser l’espace d’incubation
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Petri Dishes
Matériau Fil d’acier
Positions 30
Forme Cylindrical
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Plaques de contact avec couvercle
Dimensions (L x l x H) 9,62 x 3,25 x 5,5 po (24,6 x 8,2 x 14 cm)
Longueur (métrique) 24,6 cm
Longueur (impériale) 9,62 in
Largeur (impériale) 3,25 in
Hauteur (impériale) 5,5 in
Comprend Rack Only
Type de produit Petri Dish Rack
Diamètre (métrique) interne 72 mm
Hauteur (métrique) 14 cm
Array 1 x 3
Largeur (métrique) 8,2 cm