Learn More
Bel-Art™ Support d’égouttage Poxygrid™ SP Scienceware™
Description
Comporte trois rangées de supports en forme d’épingle recouverts d’époxy (14 en tout) permettant de maintenir les matériaux de laboratoire avec des cols de 18 mm de dia. int. ou plus
- La rangée supérieure comporte 12 broches droites de 10,2 cm (4 po) de long permettant d’accueillir des éléments plus petits
- Un plateau en PS récupère l’eau à mesure que les matériaux de laboratoire sèchent
- Les pieds à embout en caoutchouc sont antidérapants et permettent une utilisation sur la paillasse ou le support peut être fixé au mur à l’aide d’une boucle de fil à l’arrière
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Verrerie de laboratoire |
| Matériau | PS |
| Positions | 26 |
| Forme | Triangle |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Verrerie de laboratoire |
| Dimensions | 430 x 170 x 480 mm |
| Afficher plus |