Learn More
Bel-Art™ Points de rayonnement
Code produit 10150531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10150531 Jaune 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10150531 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F133590000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.30€
    57.81€ / 1000 pièces
    Économisez 7.49€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Des pastilles adhésives se fixent sur le plastique et le verre pour identifier la verrerie de laboratoire haute température.
  • Impression du symbole de mise en garde contre les rayonnements sur fond jaune
  • Code couleur conforme aux réglementations de l’OSHA
Spécification
Certifications/Conformité OSHA
Type d’adhésif Peel and Stick
Couleur Jaune
Affichage Risque de manipulation manuelle
Finition Semi-brillant
Format Rouler
Matériau Papier couché
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette à points
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour l’identification des tubes radioactifs
Quantité 12/carton
Dimensions 0,25 in (6,35 mm) dia.
Dimensions (L x l) 0,25 x 0,25 in
Longueur (impériale) 0,25 in
Largeur (impériale) 0,25 in
Largeur (métrique) 6.25 mm
Diamètre (impériale) 0,25 in
Diamètre (métrique) 0,63 cm