Learn More
Bel-Art™ Droit à l'information Safety-Vented Bouteilles de lavage, étiquetage SGH
Description
La valve spécialement conçue empêche toute accumulation de pression qui élimine les gouttes de produits chimiques potentiellement dangereuses ; permet la distribution de la pissette en position verticale ou la tête en bas
- Ouverture large 53 mm (2 in) pour un remplissage facile
- Flacons en PEBD translucides avec bouchons de couleur pour une identification aisée
- Pré-imprimé avec le nom et la formule chimique, le pictogramme SGH et le mot d'avertissement, Association nationale de protection contre l'incendie (NFPA Section 704 : Diagramme en losange à quatre couleurs, risques pour la santé, numéro CAS (Chemical Abstracts System) et vêtements et équipements de protection recommandés
- Les pissettes dont les étiquettes n’indiquent pas un produit chimique dangereux ne présentent pas / ne nécessitent de pictogramme GHS ou de mention d’avertissement
- Le méthyléthylcétone et le toluène ne comportent pas de valve de ventilation
- L'assortiment est de 4 par sachet et comprend un exemplaire de chaque produit suivant : acétone, isopropanol, eau de Javel et éthanol.
- L'hypochlorite de sodium est conditionné dans du LDPE blanc pour la protection contre la lumière entre 230 et 450 nm.
- Les pissettes dont les étiquettes n’indiquent pas un produit chimique dangereux ne présentent pas / ne nécessitent de pictogramme GHS ou de mention d’avertissement
Compliance
exigences du Système international harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) et des exigences de l’OSHA de l’OSHA 2012 – en ce qui concerne Étiquettes pour lieux de travail
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 oz., 500 ml |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 4/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large, fileté |
| Chemical Label | Éthanol |
| Afficher plus |