Learn More
Bel-Art™ Supports à entonnoirs de séparation rotatifs
Code produit 11765074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11765074 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11765074 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H189640000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Se compose d’une base rectangulaire, d’une colonne à visser et d’un disque de support maintenu en place par une pince à vis
  • Le disque de support est entièrement réglable jusqu'à 21 in.
  • Les trous de support pour entonnoirs sont de type ouvert à l’avant pour faciliter le retrait et le placement des entonnoirs de séparation
  • Comprend 18 clips d'insertion permettant d'adapter des ampoules à décanter de  différentes tailles, d'une capacité de 500 mL à 1000 mL.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Entonnoir (500 à 1000 mL)
Matériau Acier
Positions 6
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Entonnoirs de séparation
Dimensions 350 x 530 mm
Dimensions (L x l x H) 21 x 21 x 21 po. (53,34 x 53,34 x 53 cm)
Longueur (métrique) 53,34 cm
Longueur (impériale) 21 in
Largeur (impériale) 21 po
Hauteur (impériale) 21 in
Comprend Base, montants, supports, clips d'insertion
Type de produit Rack pour entonnoir
Hauteur (métrique) 53 cm
Largeur (métrique) 53,34 cm