Learn More
Bel-Art™ Support pour flacons à scintillation
Product Code. 11833182
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacons
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Unit Size
11833182 Flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11833182 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F185120000
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Pour la préparation des échantillons du début à la fin
  • Contient 24 flacons de scintillation de 30 mm de diamètre pour le stockage, la manipulation et la préparation des échantillons.
  • Conception robuste et stable, moulée à partir de polypropylène résistant à la corrosion
  • Autoclavable
  • Hauteur de l'étagère : 4,4 cm (1,75 in)
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacons
Matériau Polypropylène
Positions 24
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons à scintillation de 30 mm de diamètre
Quantité Boîte de 1
Dimensions (L x l x H) 11,75 x 5 x 3,75 po. (29,8 x 12,7 x 9,5 cm)
Longueur (métrique) 29,8 cm
Longueur (impériale) 11,75 in
Largeur (impériale) 5 in
Hauteur (impériale) 3,75 in
Type de produit Portoir pour flacons
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Array 8 x 3
Largeur (métrique) 12,7 cm