Learn More
Bel Art™ Dessiccateurs à vide Space Saver
Code produit 11357184 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
20,6 cm
26 cm
31 cm
31 cm
Couleur:
Blanc
Transparent
Matériau:
Fond en PP, section supérieure en PC
PC
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Couleur Matériau unitSize
11357184 31 cm Transparent PC 1 pièce
11316984 20,6 cm Blanc Fond en PP, section supérieure en PC 1 pièce
11326984 26 cm Blanc Fond en PP, section supérieure en PC 1 pièce
11852732 31 cm Blanc Fond en PP, section supérieure en PC 1 pièce
10461135 20,6 cm Transparent PC 1 pièce
10236044 26 cm Transparent PC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11357184 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F420270000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Sections supérieures et inférieures, joint torique en néoprène, robinet d’arrêt, plaque d’échantillon en PP
Dégazez rapidement et facilement les liquides dans le laboratoire ou la salle de classe grâce à ces petits dessiccateurs à vide en plastique
Dégazez rapidement et facilement les liquides dans le laboratoire ou la salle de classe grâce à ces petits dessiccateurs à vide en plastique
  • Les unités robustes et incassables assurent le stockage à sec et la protection des produits sensibles
  • Plus légers et moins coûteux que les modèles en verre de même taille ; ne s’ébrèchent pas comme le verre
  • Maintient un vide complet (29,9 inHg) à température ambiante pendant 24 heures
  • Le robinet d’arrêt conique en polypropylène avec bouchon en PTFE reçoit les tubulures d’un diamètre interne de 1/4 po à 3/8 po et permet une entrée contrôlée de l’air, empêchant les turbulences inutiles
  • Un joint torique en néoprène assure une étanchéité jusqu’à 0°C sans ajout de graisse (le joint ne se détériorera pas si de la graisse y est appliquée)
  • Le couvercle en polycarbonate transparent à dôme plat doté d’une large poignée nervurée offre un grand espace intérieur et fournit en moyenne un volume intérieur supplémentaire de 13 % comparé aux dômes hémisphériques standard
  • Tous les modèles incluent une plaque perforée de 1/8 po (0,32 cm) d’épaisseur ; le dessiccant jetable ou réutilisable peut être placé sur ou sous cette plaque
  • Les modèles à fond transparent en polycarbonate offrent une visibilité d’observation accrue sous davantage d’angles
  • Les modèles à fond blanc en polypropylène peuvent prendre en charge des creusets incandescents sur les plaques pour dessiccateur en céramique haute chaleur Minerit HD (disponibles séparément, série F42038)
  • Les modèles à fond en polycarbonate transparent offrent une visibilité accrue sous davantage d’angles
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PC
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend Sections supérieure et inférieure, joint torique en néoprène, robinet d’arrêt, plaque d’échantillonnage perforée en polypropylène de 0,32 cm d’épaisseur, robinet d’arrêt conique en polypropylène avec bouchon en PTFE et poignée rouge, couvercle en polycarbonate transparent à dôme plat avec grande poignée nervurée
Hauteur (métrique) 31 cm
Hauteur (impériale) 12,12 in
Diamètre (impériale) interne 9,43 in
Diamètre (impériale) de la bride extérieure 10,75 in
Diamètre (impériale) de la plaque 9,05 in
Diamètre (métrique) de la bride extérieure 27,3 cm
Diamètre (métrique) de la plaque 23 cm
Diamètre (métrique) interne 24 cm
Diamètre (métrique) externe 27.3 cm