Learn More
Bel-Art™ Dispositif de pipetage 96 puits SP Scienceware™ Vaccu-Pette
Description
Aspiration ou distribution dans 96 puits en moins de 10 secondes, ce qui permet d’accélérer les lavages ou les distributions répétitives
- Pour changer un milieu de culture ou ajouter / éliminer en même temps des réactifs d’une plaque à 96 puits
- Il suffit de raccorder une seringue en plastique jetable et de tirer sur le piston pour transférer le liquide
- En plastique transparent
- Avec sortie à vide à une extrémité et tube court de 3,2 mm de diamètre intérieur fourni pour la connexion à la seringue
- Modèle stérile / jetable moulé dans du plastique transparent jetable
- Requiert une seringue stérile jetable de 30 ml ou plus
Spécification
Spécification
| Description | 96 puits ; L x l x H : 12,7 x 8,6 x 3,7cm |
| Matériau | Plastique |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 1/boîte |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 30 mL |
| Longueur (métrique) | 12,7 cm |
| Type | Dispositif de pipetage |
| Jetable | Reusable |