Learn More
Bel-Art™ Spatules d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™, avec canal en forme de V de 6 po, stérile
Code produit 11897822 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
22,9 cm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11897822 22,9 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11897822 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H369300000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéales pour tout type de matériau en poudre ou en granulés. Les spatules d’échantillonnage Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sont parfaites pour le prélèvement d’échantillons stériles lors des processus de contrôle de la qualité ainsi que pour percer les sachets en papier avec intérieur recouvert de film plastique ou emballages similaires.
Ideal for every type of powdered or granulated materials. Spatulas are ideal for taking sterile samples during process quality inspections and for piercing plastic-lined paper bags or similar packages.
La forme en V établie depuis longtemps permet le transfert rapide de milieux en poudre, de paillettes, à cristaux ou granulaires
La spatule de 14 po de long (16-241-210) est parfaite pour déloger les réactifs séchés ou cristallisés dans des bouteilles profondes ou des récipients ayant un diamètre de goulot aussi petit que 0,75 po (18 mm)
Sterileware (16-241-210, 14-358-20)
  • Modèles 9 et 14 po
  • Polystyrène hautement résistant aux chocs
  • Conditionnement individuel
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Lot estampillé, expédié avec le certificat de traitement
Modèle non stérile (03-421-149)
  • Spatule de 9 po
  • PP
Spécification
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Pointed End
Jetable Oui
Type de produit Spatule d’échantillonnage Sterileware™
À utiliser avec (équipement) Récipients, sachets et fûts
À utiliser avec (application) Idéal pour tout type de matériau en poudre ou en granulés, parfait pour le prélèvement d’échantillons stériles lors des processus de contrôle de la qualité ainsi que pour percer les sachets en papier avec intérieur recouvert de film plastique ou emballage similaire
Longueur (impériale) 9 in
Largeur (impériale) 0,75 po
Largeur (métrique) 1,9 cm
Dimensions (L x l) 9 x 0,75 in (22,9 x 1,9 cm)
Comprend Canal en V de 15,24 cm (6 po) de long
Longueur (impériale) de la poignée 2,99 in
Longueur (métrique) de la poignée 7,6 cm
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 22,9 cm