Learn More
Bel Art™ Paniers à tubes à essai avec couvercles
Code produit 10114194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
5 x 5,18 x 4 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10114194 5 x 5,18 x 4 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10114194 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F187370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.42€
    42.56€ / 1 pièces
    Économisez 1.86€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Parfait pour le trempage, le transport et le stockage des tubes à essai.
  • Polypropylène
  • Peuvent servir à transporter de petits animaux de laboratoire
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes à essai
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai
Dimensions 5 x 4 x 4 in
Dimensions (L x l x H) 5 x 5,18 x 4 in
Longueur (métrique) 12,7 cm
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (impériale) 5,18 in
Hauteur (impériale) 4 po
Type de produit Panier pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 101.6 mm
Hauteur (métrique) 10,1 cm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 13,1 cm