Learn More
Bel-Art™ Bagues en plomb à revêtement de vinyle SP Scienceware™
Code produit 11357174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11357174 12,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11357174 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F183070003
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stabilise la verrerie coûteuse. Les anneaux en plomb à revêtement de vinyle Bel Art™ SP Scienceware™ ne rayeront pas les flacons.
Stabilise la verrerie coûteuse. Bel Art™ SP Scienceware™ Les anneaux de plomb recouverts de vinyle ne rayeront pas les flasques.
  • Le revêtement en vinyle rouge vif résiste aux produits chimiques et ne rayera pas les flacons
  • Anneaux fermés ronds
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge vif
Capacité Flacon à fond rond (10 ml)
Matériau Plomb recouvert de vinyle
Positions 1
Forme Anneau
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons Erlenmeyer à col droit de 5 à 10 ml
Longueur (métrique) 51 mm
Diamètre (impériale) interne 0.74 in
Diamètre (impériale) externe 2 in
Diamètre (métrique) externe 0.5 cm
Poids (impériale) 0.36 lb
Poids (métrique) 165 g
Type de produit Accessoires
Diamètre (métrique) interne 1,89 cm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 12,5 mm
Largeur (métrique) 51 mm