Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Distributeurs de ruban d'étiquettes multi-rouleaux
Code produit 10073213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Economy
Paillasse
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
10073213 Economy 1 pièce
10408283 Paillasse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10073213 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F134730000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournissent une surface d’écriture lisse pour plusieurs bandes de couleurs et de largeur différentes, pour faciliter et accélérer l’étiquetage
  • Des rouleaux de ruban de différentes largeurs et couleurs peuvent être mélangés sur des broches pouvant accueillir 5 rouleaux ou plus de 0,5 à 0,75 in. (12 à 19 mm) rouleaux étroits ou quatre rouleaux de 1 in. rouleaux de 25 mm de large
  • Lorsque la bande marquée est avancée et coupée sur le bord dentelé, une nouvelle longueur de rouleau d’étiquettes est positionnée sur la plateforme d’écriture
  • Les broches sont facilement retirées de l'unité pour le chargement et le déchargement, et peuvent être ajustées pour contenir soit 1, soit 3 in. Rouleaux de diamètre de noyau (25 ou 75 mm)
  • Le distributeur comprend trois disques de séparation en plastique pour assurer une distribution sans accroche et lisse pour un maximum de quatre rouleaux de bandes
  • Des trous porte-stylo moulés sur le distributeur aident à garder les instruments d’écriture à portée de main
  • 12 x 5,63 x 4,13 in (302 x 143 x 121 mm)
  • Disponibles en plusieurs matériaux et modèles pour paillasse
  • Des disques de séparation supplémentaires sont disponibles séparément
  • Modèle de table : Base en acier lesté et revêtue de plastique avec pieds en caoutchouc antidérapants, lame dentelée en acier pour une utilisation durable, comprend un rouleau gratuit de 0,50, blanc. Write-On Ruban d'étiquetage
  • Modèle économique : Conçu pour une utilisation légère, le tranchant en plastique étant moulé dans le boîtier, il comprend des trous de fixation pour une installation sécurisée sur un établi (vis non fournies), peut être fixé sur des surfaces verticales à l’aide d’un adaptateur mural, et comprend un rouleau gratuit de 0,50 blanc. Write-On Ruban d'étiquetage
Spécification
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Couleur Bleu
Longueur (métrique) 30.48 cm
Largeur (métrique) 14.28 cm
Hauteur (métrique) 10.47 cm
Capacité Rubans avec un noyau de 25 mm ou 75 mm
Matériau Acier, plastique, caoutchouc
Mounting Fixation murale ou en surface
No. of Compartments 1
Product Style Haut ouvert
À utiliser avec (application) Fournit une surface d’écriture lisse, rendant l’étiquetage facile et rapide, les trous porte-stylos moulés sur le distributeur aident à garder les instruments d’écriture à portée de main
À utiliser avec (équipement) Gamme complète de rubans Write-Ontrade; de série 13463, disponibles en 6 couleurs et 3 largeurs
Comprend Trois disques de séparation en plastique pour assurer une distribution fluide et sans accrocs jusqu’à quatre rouleaux de ruban, un rouleau libre de 0,5 po. De ruban d’étiquetage blanc Write-Ontrade;
Modèle Economy