Learn More
Bel-Art™ Homogénéisateur pour microtubes ProCulture™ :pilons et tubes
Code produit 15411864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
Conditionnement individuel
Conditionnés en vrac
Volume d’échantillon (métrique):
0,5 mL
1,5 ml
1.5mL
Type de produit:
Pilon
Pilon et tube
Tube
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Volume d’échantillon (métrique) Type de produit Conditionnement
15411864 Conditionnement individuel 1,5 ml Pilon et tube 100 pièces
17739824 Conditionnement individuel 0,5 mL Pilon et tube 100 pièces
17759824 Conditionnés en vrac 1,5 ml Pilon et tube 100 pièces
17729824 Conditionnement individuel 0,5 mL Pilon 100 pièces
17573016 Conditionnement individuel 1,5 ml Pilon 100 pièces
17749824 Conditionnés en vrac 0,5 mL Pilon 100 pièces
15795513 Conditionnés en vrac 1,5 ml Pilon 100 pièces
17142486 Conditionnement individuel 1.5mL Tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15411864 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F650000006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    134.43€ / 100 pièces
    Économisez 72.57€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Les pilons et les microtubes appariés peuvent être utilisés avec un homogénéiseur ou un traitement manuel.
  • Tolérances serrées, homogénéisation complète et broyage des matériaux
  • Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant pour éliminer la lixiviation potentielle des métaux lourds dans les échantillons
  • Fabriqué et conditionné en salle blanche de classe 10 000
  • Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
  • En PC exempt de phtalate et d’ester de phtalate
  • Disponible à l’unité ou conditionné en vrac
Pilons
  • Le manche cannelé unique permet un contrôle précis de l’homogénéisation des échantillons sensibles au cisaillement
  • Compatibles avec la plupart des adaptateurs de mélangeur motorisés
Tubes
  • Fond du tube 25 % plus épais par rapport à la norme industrielle
  • Surfaces dépolies sur les côtés et au niveau du bouchon pour l’étiquetage, bouchon à clipser étanche et dessus perforable
Spécification
Type de produit Pilon et tube
Tension 0/1 V
Volume d’échantillon (métrique) 1,5 ml
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (équipement) Système d’homogénéisation pour microtubes
Quantité d’emballage 100/paquet
Type d’emballage Conditionnement individuel
Exempt de RNase Oui