Learn More
Fisherbrand™ Support de paillasse pour cartouches d’eau
Code produit 11954199 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cartouches de filtration et de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11954199 Cartouches de filtration et de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11954199
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour le montage de quatre cartouches de filtration et de purification d’eau. Les supports de paillasse Fisherbrand™ pour cartouches d’eau ont une structure en aluminium et en plastique pour une meilleure robustesse et durabilité.
  • Avec pieds de mise à niveau et robinet d’entrée
  • Couplage rapide pour une connexion / déconnexion aisée
  • Livré avec une pointe 15/21 et un adaptateur 20/37
Spécification
Dimension de la cartouche 500 mm
À utiliser avec (équipement) Cartouches de filtration et de purification d’eau
Type Support de paillasse
Résistivimètre inclus Non