Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs de paillasse
Code produit 10292581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-20°C
0°C
Array:
3 x 4
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Capacité:
12 (flacon cryogénique et microtube à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml)
12 (flacons cryogéniques de 0,2 à 1,5 ml)
12 (tubes de 0,2 à 0,5 ml)
12 (tubes de 12 à 13 mm de diamètre)
12 (tubes de 16 à 17 mm de diamètre)
20 (tubes de 0,2 à 0,5 ml)
32 (flacon cryogénique et microtube à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml)
32 (tubes de 0,2 à 0,5 ml)
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Array Capacité Conditionnement
10292581 -20°C 3 x 4 12 (tubes de 0,2 à 0,5 ml) 1 pièce
10777232 -20°C 4 x 5 20 (tubes de 0,2 à 0,5 ml) 1 pièce
10252631 -20°C 4 x 8 32 (tubes de 0,2 à 0,5 ml) 1 pièce
10525021 0°C 3 x 4 12 (tubes de 12 à 13 mm de diamètre) 1 pièce
10253921 0°C 3 x 4 12 (tubes de 16 à 17 mm de diamètre) 1 pièce
10089140 0°C 3 x 4 12 (flacon cryogénique et microtube à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml) 1 pièce
10778391 0°C 4 x 8 32 (flacon cryogénique et microtube à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml) 1 pièce
10741792 -20°C 3 x 4 12 (flacons cryogéniques de 0,2 à 1,5 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10292581 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51150012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    222.00€ / 1 pièces
    Économisez 44.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse.
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse Thermo Scientific™.
  • Maintenez une température de congélation pendant les cycles de dégivrage, les pannes électriques et les ouvertures accidentelles de la porte
  • Peut contenir 12, 20 ou 32 tubes
  • Des inserts sont inclus pour que les tubes de 1,5 ml soient compatibles pour contenir des microtubes à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml
  • La grille imprimée sur le couvercle à un seul sens de pose facilite l’orientation et l’identification des échantillons
  • Moulés en polycarbonate résistant aux impacts et dotés d’une poignée de verrouillage pour une utilisation à long terme
  • Empilables pour gagner de l’espace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 125 mm
Hauteur (impériale) 4,94 in
Longueur (métrique) 151 mm
Longueur (impériale) 5,31 in
Largeur (métrique) 108 mm
Largeur (impériale) 4,25 in
Dimensions (L x l x H) 151 x 108 x 125 mm (5,31 x 4,25 x 4,94 po)
Description 3x4 compartiments, -20 deg.
Array 3 x 4
Maintien de la temp., heures <-15°C, 1
Conception Non rempli/couvercle transparent
Matériau Polycarbonate
Type de produit Refroidisseur de paillasse
Couleur Bleu, Transparent
Capacité (métrique) 0,2 à 0,5 ml
Capacité 12 (tubes de 0,2 à 0,5 ml)
Gamme de températures -20°C