Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de paillasse
Description
Stockez provisoirement des échantillons dans de l’azote liquide, des mélanges de solvants à glace carbonique ou de l’eau glacée grâce aux flacons Dewar de paillasse Thermo Scientific™.
- Base en polyéthylène haute densité et couvercle en PEHD avec poignée recouverte de polyéthylène pour des performances de résilience élevée
- Côtés à double paroi et isolation en mousse d’uréthane sans CFC réduisant les fuites de chaleur pour que les échantillons demeurent froids plus longtemps
- À utiliser de -196°C à +100°C
- Bec verseur et zone de préhension inférieure pour faciliter le retrait des liquides usagés
- Couvercle isolé et ventilé pour permettre l’échappement de la vapeur tout en conservant la température de l’échantillon
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 338,14 fl oz. |
| Nbre par carton | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
| Capacité (métrique) | 10 l |
| Profondeur (métrique) intérieure | 396 mm |
| Profondeur (impériale) intérieure | 15,6 in |
| Diamètre (métrique) intérieur d’ouverture | 198 mm |
| Diamètre (impériale) intérieur d’ouverture | 7,8 in |
| Hauteur (métrique) | 470 mm |
| Hauteur (impériale) | 18,5 in |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.