Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de paillasse
Code produit 10149270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
4 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10149270 1 l 1 pièce
10693121 2 l 1 pièce
10782702 4 l 1 pièce
10007910 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10149270 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41501000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
Stockez des échantillons dans de l’azote liquide, des mélanges de glace sèche et de solvant ou de l’eau glacée à court terme avec ces flacons Dewar de paillasse à double paroi, isolés et munis de becs verseurs.
Stockez provisoirement des échantillons dans de l’azote liquide, des mélanges de solvants à glace carbonique ou de l’eau glacée grâce aux flacons Dewar de paillasse Thermo Scientific™.
  • Base en polyéthylène haute densité et couvercle en PEHD avec poignée recouverte de polyéthylène pour des performances de résilience élevée
  • Côtés à double paroi et isolation en mousse d’uréthane sans CFC réduisant les fuites de chaleur pour que les échantillons demeurent froids plus longtemps
  • À utiliser de -196°C à +100°C
  • Bec verseur et zone de préhension inférieure pour faciliter le retrait des liquides usagés
  • Couvercle isolé et ventilé pour permettre l’échappement de la vapeur tout en conservant la température de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 33,814 fl oz.
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Capacité (métrique) 1 l
Profondeur (métrique) intérieure 195 mm
Profondeur (impériale) intérieure 7,7 in
Diamètre (métrique) intérieur d’ouverture 96 mm
Diamètre (impériale) intérieur d’ouverture 3,8 po
Hauteur (métrique) 251 mm
Hauteur (impériale) 9,9 in