Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de paillasse
Description
Stockez provisoirement des échantillons dans de l’azote liquide, des mélanges de solvants à glace carbonique ou de l’eau glacée grâce aux flacons Dewar de paillasse Thermo Scientific™.
- Base en polyéthylène haute densité et couvercle en PEHD avec poignée recouverte de polyéthylène pour des performances de résilience élevée
- Côtés à double paroi et isolation en mousse d’uréthane sans CFC réduisant les fuites de chaleur pour que les échantillons demeurent froids plus longtemps
- À utiliser de -196°C à +100°C
- Bec verseur et zone de préhension inférieure pour faciliter le retrait des liquides usagés
- Couvercle isolé et ventilé pour permettre l’échappement de la vapeur tout en conservant la température de l’échantillon
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 67,628 fl oz. |
| Nbre par carton | 2 |
| Nb par paquet | 1 |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Profondeur (métrique) intérieure | 231 mm |
| Profondeur (impériale) intérieure | 9,1 in |
| Diamètre (métrique) intérieur d’ouverture | 122 mm |
| Diamètre (impériale) intérieur d’ouverture | 4,8 in |
| Hauteur (métrique) | 282 mm |
| Hauteur (impériale) | 11,1 in |