Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de paillasse
Code produit 10782702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
4 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10782702 4 l 1 pièce
10149270 1 l 1 pièce
10693121 2 l 1 pièce
10007910 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10782702 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41504000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.00€
    506.51€ / 1 pièces
    Économisez 61.49€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez des échantillons dans de l’azote liquide, des mélanges de glace sèche et de solvant ou de l’eau glacée à court terme avec ces flacons Dewar de paillasse à double paroi, isolés et munis de becs verseurs.
Stockez provisoirement des échantillons dans de l’azote liquide, des mélanges de solvants à glace carbonique ou de l’eau glacée grâce aux flacons Dewar de paillasse Thermo Scientific™.
  • Base en polyéthylène haute densité et couvercle en PEHD avec poignée recouverte de polyéthylène pour des performances de résilience élevée
  • Côtés à double paroi et isolation en mousse d’uréthane sans CFC réduisant les fuites de chaleur pour que les échantillons demeurent froids plus longtemps
  • À utiliser de -196°C à +100°C
  • Bec verseur et zone de préhension inférieure pour faciliter le retrait des liquides usagés
  • Couvercle isolé et ventilé pour permettre l’échappement de la vapeur tout en conservant la température de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 135,26 fl oz.
Nbre par carton 2
Nb par paquet 1
Capacité (métrique) 4 l
Profondeur (métrique) intérieure 295 mm
Profondeur (impériale) intérieure 11,6 po
Diamètre (métrique) intérieur d’ouverture 158 mm
Diamètre (impériale) intérieur d’ouverture 6,2 in
Hauteur (métrique) 353 mm
Hauteur (impériale) 13,9 in