Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN pour spectromètre de paillasse
Code produit 15816905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
7 in
8 in
Modèle:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Quantité:
25
150
Conditionnement:
150 pièces
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Modèle Quantité Conditionnement
15816905 7 in WG-BTNMR-7 150 150 pièces
15806905 8 in WG-BTNMR-8-25 25 25 pièces
15896895 7 in WG-BTNMR-7-25 25 25 pièces
15826905 8 in WG-BTNMR-8 150 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15816905 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 666097150
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes RMN de paillasse Wilmad-FlowGlass ont été testés pour garantir leurs performances et vous permettre d’acheter sereinement des consommables pour les instruments.
  • Tubes de 5 mm de dia. ext. disponibles en longueurs de 7 po ou 8 po en quantités de 25 ou 150 pièces
  • Le conditionnement facilite l’accès et le stockage des tubes
  • Prix attractif pour un laboratoire à rendement élevé
  • En verre borosilicaté de classe B, type 1 avec bouchons jetables
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètres RMN de paillasse
Longueur (métrique) 17,8 cm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube RMN
Couleur Transparents
Type de bouchon Bouchon
Diamètre (métrique) externe 5 mm
À utiliser avec (application) Expériences RMN
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Quantité 150
Modèle WG-BTNMR-7