Learn More
Ratiolab™ Sachets à déchets jetables et support de paillasse
Code produit 10631246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L/sachet
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10631246 2,5 L/sachet 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10631246 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 7001401
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces sacs pour l’élimination des consommables contaminés. Les sachets à déchets jetables et le support de paillasse se composent d’un support de paillasse et de sachets autoclavables rouges distinctifs afin de faciliter l’identification.
  • 100 sachets autoclavables rouges avec avertissement DANGER BIOLOGIQUE Instructions et étiquette de stérilisation
  • Sachets de 210 x 290 mm, en polyéthylène robuste (PE)
  • L’étiquette à indicateur rectangulaire blanc devient foncée dès l’autoclavage
  • Avec le symbole DANGER BIOLOGIQUE et la marque de sécurité en anglais, allemand, français et espagnol
  • Autoclavable à 121°C, pour l’autoclavage. Le sachet ne doit pas être complètement fermé
  • Support de paillasse pratique, recouvert de plastique, avec 3 pieds en caoutchouc
Spécification
Comprend 100 sachets à déchets
Dimensions (L x l) 200 x 300 mm
Type de produit Ensemble support de table et sacs à déchets
Capacité (métrique) 2,5 L/sachet