Learn More
Berkshire™ Lingettes pour salle blanche Durx™ 670
BIOPHARMA
Code produit 15530432 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
7 x 8 po (17,7 x 25,4 cm)
Quantité d’emballage:
1200/paquet
150/Paquet
300/paquet
Conditionnement:
1 pièce
10800 pièces
12000 pièces
150 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
15530432 12 x 12 in 150/Paquet 150 pièces
15777187 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 1200/paquet 12000 pièces
16824621 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 300/paquet 1 pièce
18828580 7 x 8 po (17,7 x 25,4 cm) 300/paquet 10800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15530432 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur DR670.1212.20
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les applications de classe à salle blanche ISO 5 à 8 (100 à 100000)
  • 55 % de cellulose hydroentangle mécanique/45 % de polyester; pas de liants secondaires
  • Autoclavables à la vapeur pour une utilisation dans des zones aseptiques
  • Bonne compatibilité avec l’IPA et d’autres solvants
  • Douces, très absorbantes et durables; lingette à usage général
  • Faible tendance à perdre des particules; faibles substances extractibles
  • Également disponibles en tant que séparateurs de plaquettes pour l’empilement horizontal de plaquettes
Informations sur la commande
Poids de base : 67,6 g/m2
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Polyester Cellulose
Compatibilité Solutions de nettoyage et de désinfection courantes
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 67,6
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH, USP
Couleur Blanc
Structure Non tissé
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des environnements de salle blanche de classe 5 et plus, pour l'essuyage et le polissage des surfaces, y compris les optiques.
À utiliser avec (équipement) Pour l'aérospatiale, l'électronique de défense, la transformation des aliments, l'assemblage d'ordinateurs et la fabrication de semi-conducteurs, de circuits imprimés, de dispositifs pharmaceutiques et biomédicaux.
Quantité d’emballage 150/Paquet